2-Furan-2-ylethylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR963942-1G OR963942-250MG OR963942-5G
APOSOR963942-1GEA 220 EUR
APOSOR963942-1G APOSOR963942-250MG APOSOR963942-5G
2-Furan-2-ylethylamine 95%
2-Furan-2-ylethylamine
Formule: C₆H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04113973
CAS nummer: 1121-46-6