4-Methoxy-2-naphthylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR963955-100MG OR963955-1G OR963955-250MG
APOSOR963955-100MGEA 169 EUR
APOSOR963955-100MG APOSOR963955-1G APOSOR963955-250MG
4-Methoxy-2-naphthylamine 95%
4-Methoxy-2-naphthylamine
Formule: C₁₁H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00056592
CAS nummer: 2764-95-6