Ac-D-Nle-OH, Acetyl-D-2-aminohexanoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ac-d-nle-oh
OR964093-25G OR964093-5G
APOSOR964093-25GEA 739 EUR
APOSOR964093-25G APOSOR964093-5G
Ac-D-Nle-OH, Acetyl-D-2-aminohexanoic acid 95%
Ac-D-Nle-OH, Acetyl-D-2-aminohexanoic acid
Formule: C₈H₁₅NO₃
MW: 173.22 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00063171
CAS nummer: 54896-21-8