H-DL-Phe(3-CN)-OH 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR964107-1G OR964107-5G
APOSOR964107-1GEA 113 EUR
APOSOR964107-1G APOSOR964107-5G
H-DL-Phe(3-CN)-OH 99%
H-DL-Phe(3-CN)-OH
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00190859
CAS nummer: 63999-80-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III