Thiopicolinamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Pyridine-2-carbothioamide, 2-Pyridinethioamide, 2-Pyridylthiocarboxamide
OR964116-100G OR964116-25G
APOSOR964116-100GEA 156 EUR
APOSOR964116-100G APOSOR964116-25G
Thiopicolinamide 97%
Thiopicolinamide
Formule: C₆H₆N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00087576
CAS nummer: 5346-38-3