H-D-Lys(Z)-OH 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR964205-100G OR964205-25G OR964205-5G
APOSOR964205-100GEA 242 EUR
APOSOR964205-100G APOSOR964205-25G APOSOR964205-5G
H-D-Lys(Z)-OH 97%
H-D-Lys(Z)-OH
Formule: C₁₄H₂₀N₂O₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00063120
CAS nummer: 34404-32-5