3-(4-Cyanophenyl)propanoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR964275-1G OR964275-5G
APOSOR964275-1GEA 0 EUR
APOSOR964275-1G APOSOR964275-5G
3-(4-Cyanophenyl)propanoic acid 98%
3-(4-Cyanophenyl)propanoic acid
Formule: C₁₀H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08234823
CAS nummer: 42287-94-5