3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR964300-1G OR964300-5G
APOSOR964300-1GEA 117 EUR
APOSOR964300-1G APOSOR964300-5G
3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-amine 97%
3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-amine
Formule: C₁₀H₁₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00870510
CAS nummer: 36397-23-6