Boc-L-Cys-OH 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N-Boc-L-cysteine, (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-mercaptopropanoic acid
OR964365-1G OR964365-25G OR964365-5G
APOSOR964365-1GEA 35.1 EUR
APOSOR964365-1G APOSOR964365-25G APOSOR964365-5G
Boc-L-Cys-OH 97%
Boc-L-Cys-OH
Formule: C₈H₁₅NO₄S
MW: 221.3 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00065565
CAS nummer: 20887-95-0