Fmoc-Bpa-OH 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N-Fmoc-4-benzoyl-L-phenylalanine, Fmoc-p-Bz-Phe-OH
OR964394-1G OR964394-5G
APOSOR964394-1GEA 68.7 EUR
APOSOR964394-1G APOSOR964394-5G
Fmoc-Bpa-OH 97%
Fmoc-Bpa-OH
Formule: C₃₁H₂₅NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00151937
CAS nummer: 117666-96-3