(R)-2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR964438-1G OR964438-5G
APOSOR964438-1GEA 0 EUR
APOSOR964438-1G APOSOR964438-5G
(R)-2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid 97%
(R)-2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid
Formule: C₆H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00211263
CAS nummer: 20312-37-2