Acetyl-L-threonine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR964495-1G OR964495-250MG OR964495-5G
APOSOR964495-1GEA 0 EUR
APOSOR964495-1G APOSOR964495-250MG APOSOR964495-5G
Acetyl-L-threonine 97%
Acetyl-L-threonine
Formule: C₆H₁₁NO₄
Smeltpunt: 126 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00037810
CAS nummer: 17093-74-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable