Boc-D-Glu-OMe
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (R)-4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-5-methoxy-5-oxopentanoic acid
OR964508-1G OR964508-5G
APOSOR964508-1GEA 48.5 EUR
APOSOR964508-1G APOSOR964508-5G
Boc-D-Glu-OMe
Boc-D-Glu-OMe
Formule: C₁₁H₁₉NO₆
Smeltpunt: 59…64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00076930
CAS nummer: 55227-00-4