6-Chloro-L-Tryptophan 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (S)-2-Amino-3-(6-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-Trp(6-Cl)-OH
OR964662-1G OR964662-250MG OR964662-500MG OR964662-100MG
APOSOR964662-1GEA 694 EUR
APOSOR964662-1G APOSOR964662-250MG APOSOR964662-500MG APOSOR964662-100MG
6-Chloro-L-Tryptophan 97%
6-Chloro-L-Tryptophan
Formule: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
MW: 238.7 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02683925
CAS nummer: 33468-35-8