5-Bromo-2-formyl-3-methoxypyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-Bromo-3-methoxypicolinaldehyde
OR964681-100MG OR964681-1G OR964681-250MG
APOSOR964681-100MGEA 67.2 EUR
APOSOR964681-100MG APOSOR964681-1G APOSOR964681-250MG
5-Bromo-2-formyl-3-methoxypyridine 98%
5-Bromo-2-formyl-3-methoxypyridine
Formule: C₇H₆BrNO₂
Smeltpunt: 70…80 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11857632
CAS nummer: 1087659-24-2