3-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-(Aminomethyl)-N,N-dimethyl-benzamide
OR964687-1G OR964687-250MG
APOSOR964687-1GEA 468 EUR
APOSOR964687-1G APOSOR964687-250MG
3-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide hydrochloride 97%
3-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₅ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09836256
CAS nummer: 863548-47-4