2-Isopropoxyaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR964694-1G OR964694-25G
APOSOR964694-1GEA 29.2 EUR
APOSOR964694-1G APOSOR964694-25G
2-Isopropoxyaniline 97%
2-Isopropoxyaniline
Formule: C₉H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00242947
CAS nummer: 29026-74-2