3-Amino-4-phenylbutanoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: H-DL-β-HoPhe-OH, DL-β-Homophenylalanine
OR964701-1G OR964701-5G
APOSOR964701-1GEA 184 EUR
APOSOR964701-1G APOSOR964701-5G
3-Amino-4-phenylbutanoic acid 97%
3-Amino-4-phenylbutanoic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02090626
CAS nummer: 15099-85-1