N-Methyl-2-thiazolamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR964710-1G OR964710-250MG OR964710-5G
APOSOR964710-1GEA 271 EUR
APOSOR964710-1G APOSOR964710-250MG APOSOR964710-5G
N-Methyl-2-thiazolamine 97%
N-Methyl-2-thiazolamine
Formule: C₄H₆N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09966061
CAS nummer: 6142-06-9