3-Butyn-1-amine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR964735-250MG OR964735-5G OR964735-25G
APOSOR964735-250MGEA 0 EUR
APOSOR964735-250MG APOSOR964735-5G APOSOR964735-25G
3-Butyn-1-amine hydrochloride 95%
3-Butyn-1-amine hydrochloride
Formule: C₄H₇N·HCl
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658391
CAS nummer: 88211-50-1