5-Amino-3-(2-chlorophenyl)isoxazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR964757-1G OR964757-250MG
APOSOR964757-1GEA 351 EUR
APOSOR964757-1G APOSOR964757-250MG
5-Amino-3-(2-chlorophenyl)isoxazole 95%
5-Amino-3-(2-chlorophenyl)isoxazole
Formule: C₉H₇ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06199356
CAS nummer: 27025-74-7