3-Aminophthalic acid, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR964780-1G OR964780-25G OR964780-5G OR964780-10G
APOSOR964780-1GEA 32.2 EUR
APOSOR964780-1G APOSOR964780-25G APOSOR964780-5G APOSOR964780-10G
3-Aminophthalic acid, Technical Grade
3-Aminophthalic acid
Formule: C₈H₇NO₄
Smeltpunt: 183 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
CAS nummer: 5434-20-8