3-Amino-2-thiophenecarbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR964788-100MG OR964788-1G OR964788-250MG
APOSOR964788-100MGEA 162 EUR
APOSOR964788-100MG APOSOR964788-1G APOSOR964788-250MG
3-Amino-2-thiophenecarbonitrile 95%
3-Amino-2-thiophenecarbonitrile
Formule: C₅H₄N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 56489-05-5