5-(2-Furyl)nicotinic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9648-250MG OR9648-1G OR9648-5G
APOSOR9648-250MGEA 85 EUR
APOSOR9648-250MG APOSOR9648-1G APOSOR9648-5G
5-(2-Furyl)nicotinic acid 97%
5-(2-Furyl)nicotinic acid
Formule: C₁₀H₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410257
CAS nummer: 857283-84-2