1-Chloro-7-methylisoquinoline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR964809-1G OR964809-250MG
APOSOR964809-1GEA 312 EUR
APOSOR964809-1G APOSOR964809-250MG
1-Chloro-7-methylisoquinoline 95%
1-Chloro-7-methylisoquinoline
Formule: C₁₀H₈ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09907915
CAS nummer: 24188-80-5