5,6-Dimethoxynicotinaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR964832-1G OR964832-250MG
APOSOR964832-1GEA 723 EUR
APOSOR964832-1G APOSOR964832-250MG
5,6-Dimethoxynicotinaldehyde 98%
5,6-Dimethoxynicotinaldehyde
Formule: C₈H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11857649
CAS nummer: 52605-99-9