4'-Pentylacetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR964868-100G OR964868-25G OR964868-5G
APOSOR964868-100GEA 107 EUR
APOSOR964868-100G APOSOR964868-25G APOSOR964868-5G
4'-Pentylacetophenone 95%
4'-Pentylacetophenone
Formule: C₁₃H₁₈O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043687
CAS nummer: 37593-02-5