3-Bromophthalic anhydride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR964928-1G OR964928-25G OR964928-5G
APOSOR964928-1GEA 51.2 EUR
APOSOR964928-1G APOSOR964928-25G APOSOR964928-5G
3-Bromophthalic anhydride 97%
3-Bromophthalic anhydride
Formule: C₈H₃BrO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09800402
CAS nummer: 82-73-5