3-Carboxymethylmorpholine-4-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N-Boc-3-morpholineacetic acid, 4-Boc-3-Carboxymethylmorpholine
OR964953-1G OR964953-250MG
APOSOR964953-1GEA 377 EUR
APOSOR964953-1G APOSOR964953-250MG
3-Carboxymethylmorpholine-4-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
3-Carboxymethylmorpholine-4-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₁H₁₉NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114891
CAS nummer: 859155-89-8