2-(2-Dimethylaminoethoxy)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9650-1G OR9650-250MG
APOSOR9650-1GEA 132 EUR
APOSOR9650-1G APOSOR9650-250MG
2-(2-Dimethylaminoethoxy)benzaldehyde 97%
2-(2-Dimethylaminoethoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193.25 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08146610
CAS nummer: 15182-06-6
UN: 2735
ADR: 8 III