4-Isopropyl-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965018-1G OR965018-5G
APOSOR965018-1GEA 27.5 EUR
APOSOR965018-1G APOSOR965018-5G
4-Isopropyl-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide 98%
4-Isopropyl-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide
Formule: C₆H₁₁BrN₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21605754
CAS nummer: 79932-20-0