1-sec-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965024-1G OR965024-5G
APOSOR965024-1GEA 191 EUR
APOSOR965024-1G APOSOR965024-5G
1-sec-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
1-sec-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₅NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03834530
CAS nummer: 696647-92-4