3-Cyclopentene-1-ol 96+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR965026-100G OR965026-25G
APOSOR965026-100GEA 292 EUR
APOSOR965026-100G APOSOR965026-25G
3-Cyclopentene-1-ol 96+%
3-Cyclopentene-1-ol
Formule: C₅H₈O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00798186
CAS nummer: 14320-38-8
UN: 1987
ADR: 3,III