3-Ethylpyridin-2-amine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965045-10G OR965045-1G OR965045-5G
APOSOR965045-10GEA 869 EUR
APOSOR965045-10G APOSOR965045-1G APOSOR965045-5G
3-Ethylpyridin-2-amine 96%
3-Ethylpyridin-2-amine
Formule: C₇H₁₀N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07774120
CAS nummer: 42753-67-3