4-(2-Aminoethoxy)benzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965062-1G OR965062-250MG OR965062-5G
APOSOR965062-1GEA 227 EUR
APOSOR965062-1G APOSOR965062-250MG APOSOR965062-5G
4-(2-Aminoethoxy)benzonitrile 97%
4-(2-Aminoethoxy)benzonitrile
Formule: C₉H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16495887
CAS nummer: 67333-09-9