tert-Butyl-3-(iodomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-Boc-3-(iodomethyl)-pyrrolidine
OR965122-1G OR965122-500MG
APOSOR965122-1GEA 395 EUR
APOSOR965122-1G APOSOR965122-500MG
tert-Butyl-3-(iodomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-(iodomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₈INO₂
MW: 311.16 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08059333
CAS nummer: 479622-36-1