2-Methyltetrahydrofuran-2-carboxylic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965333-1G OR965333-250MG OR965333-5G
APOSOR965333-1GEA 285 EUR
APOSOR965333-1G APOSOR965333-250MG APOSOR965333-5G
2-Methyltetrahydrofuran-2-carboxylic acid 96%
2-Methyltetrahydrofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₆H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06809613
CAS nummer: 61449-65-8