1-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965394-1G OR965394-250MG
APOSOR965394-1GEA 541 EUR
APOSOR965394-1G APOSOR965394-250MG
1-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanone 95%
1-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanone
Formule: C₆H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04968784
CAS nummer: 137890-05-2