2-(3,4-Dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)ethanamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965459-1G OR965459-5G
APOSOR965459-1GEA 271 EUR
APOSOR965459-1G APOSOR965459-5G
2-(3,4-Dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)ethanamine 95%
2-(3,4-Dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)ethanamine
Formule: C₁₁H₁₆N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01717314
CAS nummer: 53356-51-7