Ethyl-2-(pyrimidin-2-yl)acetate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965521-10G OR965521-1G OR965521-5G
APOSOR965521-10GEA 339 EUR
APOSOR965521-10G APOSOR965521-1G APOSOR965521-5G
Ethyl-2-(pyrimidin-2-yl)acetate 98%
Ethyl-2-(pyrimidin-2-yl)acetate
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09953517
CAS nummer: 63155-11-3