3-(Methoxymethyl)benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965593-1G OR965593-250MG
APOSOR965593-1GEA 107 EUR
APOSOR965593-1G APOSOR965593-250MG
3-(Methoxymethyl)benzoic acid 95%
3-(Methoxymethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01871355
CAS nummer: 32194-76-6