3-(Cyanomethyl)benzoic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965652-1G OR965652-250MG
APOSOR965652-1GEA 45.4 EUR
APOSOR965652-1G APOSOR965652-250MG
3-(Cyanomethyl)benzoic acid 96%
3-(Cyanomethyl)benzoic acid
Formule: C9H7NO2
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08234486
CAS nummer: 5689-33-8