Cyclohexylidenecyanoacetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965724-1G OR965724-250MG
APOSOR965724-1GEA 520 EUR
APOSOR965724-1G APOSOR965724-250MG
Cyclohexylidenecyanoacetic acid 95%
Cyclohexylidenecyanoacetic acid
Formule: C₉H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013799
CAS nummer: 37107-50-9