(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: tert-Butyl 2-bromobutanoate, tert-Butyl 2-bromobutyrate
OR965764-100G OR965764-25G
APOSOR965764-100GEA 484 EUR
APOSOR965764-100G APOSOR965764-25G
(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate 98%
(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate
Formule: C₈H₁₅BrO₂
MW: 223.12 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00209634
CAS nummer: 24457-21-4
UN: 1760
ADR: 8 III