4,5-Dimethylisoxazole-3-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965768-1G OR965768-250MG
APOSOR965768-1GEA 811 EUR
APOSOR965768-1G APOSOR965768-250MG
4,5-Dimethylisoxazole-3-carboxylic acid 95%
4,5-Dimethylisoxazole-3-carboxylic acid
Formule: C₆H₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05667138
CAS nummer: 100047-61-8