2-(2-Furyl)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9658-1G OR9658-250MG OR9658-500MG OR9658-5G
APOSOR9658-1GEA 395 EUR
APOSOR9658-1G APOSOR9658-250MG APOSOR9658-500MG APOSOR9658-5G
2-(2-Furyl)aniline 95%
2-(2-Furyl)aniline
Formule: C₁₀H₉NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04039070
CAS nummer: 55578-79-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III