4-Amino-3,5-dimethylbenzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965815-1G OR965815-250MG OR965815-5G
APOSOR965815-1GEA 0 EUR
APOSOR965815-1G APOSOR965815-250MG APOSOR965815-5G
4-Amino-3,5-dimethylbenzonitrile 97%
4-Amino-3,5-dimethylbenzonitrile
Formule: C₉H₁₀N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07369841
CAS nummer: 74896-24-5