6-Chloro-2-methoxypyrimidin-4-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR965821-1G OR965821-250MG OR965821-5G
APOSOR965821-1GEA 144 EUR
APOSOR965821-1G APOSOR965821-250MG APOSOR965821-5G
6-Chloro-2-methoxypyrimidin-4-amine 95%
6-Chloro-2-methoxypyrimidin-4-amine
Formule: C₅H₆ClN₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11053596
CAS nummer: 3286-55-3