2-(3-Chlorophenyl)ethanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Chlorophenethyl alcohol
OR965862-100G OR965862-25G
APOSOR965862-100GEA 214 EUR
APOSOR965862-100G APOSOR965862-25G
2-(3-Chlorophenyl)ethanol 98%
2-(3-Chlorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₉ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002892
CAS nummer: 5182-44-5