4-(6-Methylpyrazin-2-yl)-1,4-diazepane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR9662-1G OR9662-250MG
APOSOR9662-1GEA 417 EUR
APOSOR9662-1G APOSOR9662-250MG
4-(6-Methylpyrazin-2-yl)-1,4-diazepane 97%
4-(6-Methylpyrazin-2-yl)-1,4-diazepane
Formule: C₁₀H₁₆N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08435920
CAS nummer: 869901-23-5